Print…
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC906340-1G PC906340-5G
APOSPC906340-1GEA 219 EUR
APOSPC906340-1G APOSPC906340-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23712098
Número CAS: 1427416-28-1