Print…
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
PC906319-25G PC906319-5G PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA 132 EUR
APOSPC906319-25G APOSPC906319-5G APOSPC906319-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973756
Número CAS: 875664-27-0