Print…
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905113-1G PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA 647 EUR
APOSPC905113-1G APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide
Fórmula: C₇H₁₀F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123286
Número CAS: 1369338-93-1