Print…
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904931-1G PC904931-5G
APOSPC904931-1GEA 132 EUR
APOSPC904931-1G APOSPC904931-5G
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₆F₃NO₃
Peso Molecular: 197.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22421758
Número CAS: 1001026-41-0