Print…
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904892-1G PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA 0 EUR
APOSPC904892-1G APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Fórmula: C₇H₉FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18260255
Número CAS: 915720-57-9