Print…
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904842-1G PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA 0 EUR
APOSPC904842-1G APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08446385
Número CAS: 651059-64-2