2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904503-1G
PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA
369
EUR
APOSPC904503-1G
APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Fórmula:
C₇H₆FNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09924977 Número CAS: 38129-24-7 |