Print…
Tetraethylammonium fluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903855-100G PC903855-25G
APOSPC903855-100GEA 0 EUR
APOSPC903855-100G APOSPC903855-25G
Tetraethylammonium fluoride 98%
Tetraethylammonium fluoride
Fórmula: C₈H₂₀FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011826
Número CAS: 665-46-3