Print…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9037-100G PC9037-25G
APOSPC9037-100GEA 0 EUR
APOSPC9037-100G APOSPC9037-25G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₀F₄O₃S
Ponto de ebulição: 134…136 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 13…16 °C
Densidade: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155960
Número CAS: 786-31-2