Print…
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-25GEA 207 EUR
APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007219
Número CAS: 3819-88-3