Print…
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-amino-3,6-difluorobenzoate
PC903670-1G PC903670-5G
APOSPC903670-1GEA 128 EUR
APOSPC903670-1G APOSPC903670-5G
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Peso Molecular: 187.1400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12159870
Número CAS: 1184204-30-5