Print…
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 198 EUR
APOSPC9033-100G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Ponto de ebulição: 112 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042580
Número CAS: 202982-67-0