Print…
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902959-1G PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA 168 EUR
APOSPC902959-1G APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₉H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11504958
Número CAS: 380633-51-2