Print…
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902958-1G PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA 145 EUR
APOSPC902958-1G APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₉H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11504957
Número CAS: 227948-39-2