Print…
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 0 EUR
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09996933
Número CAS: 1003708-66-4