Print…
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.2 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Fórmula: C₇H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659495
Número CAS: 87674-20-2