Print…
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 504 EUR
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline
Fórmula: C₆H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095222
Número CAS: 209328-87-0