Print…
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 0 EUR
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03070563
Número CAS: 288401-62-7