Print…
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G PC902702-25G PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA 94.5 EUR
APOSPC902702-1G APOSPC902702-25G APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Fórmula: C₉H₁₁FO₃S
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01658061
Número CAS: 383-50-6