Print…
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA 86.1 EUR
APOSPC902680-5G APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152076
Número CAS: 348-36-7