Print…
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G PC902668-25G PC902668-10G
APOSPC902668-1GEA 116 EUR
APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G APOSPC902668-10G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇FN₂
Peso Molecular: 126.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095088
Número CAS: 186593-48-6