Print…
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC902645-25G PC902645-5G
APOSPC902645-25GEA 236 EUR
APOSPC902645-25G APOSPC902645-5G
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840487
Número CAS: 455-75-4