Print…
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-Oxide Tetrafluorobo, TATU, O-(7-Azabenzotriazole-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-(3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PC902639-100G PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA 263 EUR
APOSPC902639-100G APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fórmula: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Peso Molecular: 322.1 g/mol
Ponto de Fusão: 184 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064301
Número CAS: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8 III