Print…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Fórmula: C₁₂H₇F₆N
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053048
Número CAS: 175136-60-4