1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902196-1G
PC902196-5G
APOSPC902196-1GEA
125
EUR
APOSPC902196-1G
APOSPC902196-5G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Fórmula:
C₁₁H₁₃FN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12546476 Número CAS: 1187385-71-2 |