Print…
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902196-1G PC902196-5G
APOSPC902196-1GEA 125 EUR
APOSPC902196-1G APOSPC902196-5G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Fórmula: C₁₁H₁₃FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546476
Número CAS: 1187385-71-2