Print…
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 136 EUR
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.009 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16295053
Número CAS: 1226808-75-8