Print…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 343 EUR
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10703524
Número CAS: 32445-89-9