Print…
2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901975-1G PC901975-25G PC901975-5G
APOSPC901975-1GEA 145 EUR
APOSPC901975-1G APOSPC901975-25G APOSPC901975-5G
2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
2-(2-Fluorophenyl)oxazole
Fórmula: C₉H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143568
Número CAS: 178672-06-5