Print…
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901919-1G PC901919-5G
APOSPC901919-1GEA 255 EUR
APOSPC901919-1G APOSPC901919-5G
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride
Fórmula: C₇H₈Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913956
Número CAS: 1187386-17-9