Print…
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC901861-1G PC901861-250MG PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA 72.5 EUR
APOSPC901861-1G APOSPC901861-250MG APOSPC901861-5G
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855895
Número CAS: 1133115-78-2