Print…
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9017-1G PC9017-25G PC9017-5G
APOSPC9017-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9017-1G APOSPC9017-25G APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Fórmula: C₁₁H₅F₆NO
Ponto de Fusão: 127…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075091
Número CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0