Print…
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901491-100G PC901491-25G PC901491-5G
APOSPC901491-100GEA 632 EUR
APOSPC901491-100G APOSPC901491-25G APOSPC901491-5G
N-Ethyl-3-fluorobenzamide 98%
N-Ethyl-3-fluorobenzamide
Fórmula: C₉H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01338769
Número CAS: 150079-37-1