Print…
4-Fluoro-N-propylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Propyl 4-fluorobenzamide
PC901488-10G PC901488-25G
APOSPC901488-10GEA 270 EUR
APOSPC901488-10G APOSPC901488-25G
4-Fluoro-N-propylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-propylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₂FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01214137
Número CAS: 349129-65-3