Print…
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methyl 3-fluorobenzamide
PC901483-1G PC901483-25G PC901483-5G
APOSPC901483-1GEA 145 EUR
APOSPC901483-1G APOSPC901483-25G APOSPC901483-5G
3-Fluoro-N-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-N-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06250758
Número CAS: 701-39-3