Print…
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901467-1G PC901467-5G
APOSPC901467-1GEA 256 EUR
APOSPC901467-1G APOSPC901467-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699646
Número CAS: 1033201-71-6