1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC901464-100G
PC901464-5G
APOSPC901464-100GEA
538
EUR
APOSPC901464-100G
APOSPC901464-5G
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Fórmula:
C₁₁H₁₂FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00465428 Número CAS: 349644-07-1 |