Print…
2-Fluoro-3-hidroxibenzonitrilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC901463-1G PC901463-250MG
APOSPC901463-1GEA 190 EUR
APOSPC901463-1G APOSPC901463-250MG
2-Fluoro-3-hidroxibenzonitrilo 98%
2-Fluoro-3-hidroxibenzonitrilo
Fórmula: C₇H₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839222
Número CAS: 1000339-24-1