Print…
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,N-Dimethyl 4-fluorobenzamide
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 426 EUR
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀FNO
Peso Molecular: 167.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01214152
Número CAS: 24167-56-4