Print…
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)toluene
PC901215-1G PC901215-250MG
APOSPC901215-1GEA 58 EUR
APOSPC901215-1G APOSPC901215-250MG
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16140172
Número CAS: 154057-13-3