Print…
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G PC9012-5G PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9012-1G APOSPC9012-5G APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₄ClF₆N
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075104
Número CAS: 83012-13-9