Print…
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900830-25G PC900830-5G
APOSPC900830-25GEA 0 EUR
APOSPC900830-25G APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-fluoro-4-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203786
Número CAS: 87808-48-8