Print…
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 505 EUR
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
4-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.5500 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18415564
Número CAS: 144797-57-9