Print…
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900635-1G PC900635-5G
APOSPC900635-1GEA 59.6 EUR
APOSPC900635-1G APOSPC900635-5G
8-Fluoro-2-quinolinol 98%
8-Fluoro-2-quinolinol
Fórmula: C₉H₆FNO
Peso Molecular: 163.1500 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026113
Número CAS: 71738-83-5