Print…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 168 EUR
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026108
Número CAS: 34486-18-5