Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC900622-100G PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA 0 EUR
APOSPC900622-100G APOSPC900622-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973744
Número CAS: 418762-26-2