Print…
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC900613-1G PC900613-25G
APOSPC900613-1GEA 145 EUR
APOSPC900613-1G APOSPC900613-25G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₆H₃ClFN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972195
Número CAS: 1020253-21-7