Print…
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA 105 EUR
APOSPC900541-1G APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Fórmula: C₉H₆FNO
Peso Molecular: 163.1485 g/mol
Ponto de Fusão: 270…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08236766
Número CAS: 22614-75-1