Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
PC9005-10G PC9005-1G
APOSPC9005-10GEA 473 EUR
APOSPC9005-10G APOSPC9005-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₇ClF₆N₂
Peso Molecular: 292.61 g/mol
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276604
Número CAS: 97603-94-6