Print…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8988-100MG PC8988-1G
APOSPC8988-100MGEA 37.7 EUR
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₆F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056340
Número CAS: 89570-84-3