Print…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 236 EUR
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃N
Ponto de ebulição: 86 °C/0,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973009
Número CAS: 95096-06-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III